(S)-(+)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1241-1G P1241-5G
TCIAP1241-1GEA 134 EUR InStock
TCIAP1241-1G TCIAP1241-5G
(S)-(+)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(+)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂
Point d'ébullition: 84°C
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00013441
Numéro CAS: 51207-66-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +11.0 deg (C=2.4, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité