7-Ethoxy-7-oxoheptanoic acid ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1244-5GEA 82.5 EUR InStock
TCIAP1244-5G TCIAP1244-25G
7-Ethoxy-7-oxoheptanoic acid ≥98.0% (par GC)
7-Ethoxy-7-oxoheptanoic acid
Formule: C₉H₁₆O₄
MW: 188,22 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00801202
Numéro CAS: 33018-91-6
EINECS: 251-346-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 9.0 to 12.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité