Phenylthiophosphonic dichloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Phenylphosphonothioic Dichloride
P1245-25G P1245-500G
TCIAP1245-25GEA 33 EUR InStock
TCIAP1245-25G TCIAP1245-500G
Phenylthiophosphonic dichloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Phenylthiophosphonic dichloride
Formule: C₆H₅Cl₂PS
MW: 211,04 g/mol
Point d'ébullition: 270°C
Numéro MDL: MFCD00004916
Numéro CAS: 3497-00-5
EINECS: 222-494-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité