MES (Acide β-morpholinoéthanesulfonique), anhydre ≥99%, Haute Pureté adapté aux solutions tampons
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
E183-100GEA 220 EUR InStock
E183-100G E183-250G E183-500G
MES (Acide β-morpholinoéthanesulfonique), anhydre ≥99%, Haute Pureté adapté aux solutions tampons
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES)
Formule: C₆H₁₃NO₄S
MW: 195,24 g/mol
Point de fusion: 316 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006181
Numéro CAS: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@290 nm (20%, Water) (w/w) <0.05
Heavy Metals ≤10 ppm
pKa (20 °C) 5.9 – 6.3
Purity ≥99%
Solubility (10%, Water) Pass
Water (KF) ≤1%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité