Diallyl dicarbonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diallyl Pyrocarbonate, Pyrocarbonic Acid Diallyl Ester
P1277-1G P1277-5G
TCIAP1277-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAP1277-1G TCIAP1277-5G
Diallyl dicarbonate ≥95.0% (par GC)
Diallyl dicarbonate
Formule: C₈H₁₀O₅
MW: 186,16 g/mol
Point d'éclair: 93°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077721
Numéro CAS: 115491-93-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité