Phenyl vinyl sulphide ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Phenylthio)ethylene
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
P1287-25G P1287-5G
TCIAP1287-25GEA 314 EUR InStock
TCIAP1287-25G TCIAP1287-5G
Phenyl vinyl sulphide ≥98.0% (par GC) stabilisé
Phenyl vinyl sulphide
Formule: C₈H₈S
MW: 136,21 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00009646
Numéro CAS: 1822-73-7
EINECS: 217-351-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité