Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenoxathiin ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P1296-25G P1296-5G
TCIAP1296-25GEA 208 EUR InStock
TCIAP1296-25G TCIAP1296-5G
Phenoxathiin ≥98.0% (par GC)
Phenoxathiin


Formule: C₁₂H₈OS
MW: 200,26 g/mol
Point d'ébullition: 311°C
Numéro MDL: MFCD00046933
Numéro CAS: 262-20-4
EINECS: 205-975-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité