3-Phényl-2,4-pentanedione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Phenylacetylacetone, 3-Phenylpentane-2,4-dione
P1297-1G P1297-5G
TCIAP1297-1GEA 127 EUR InStock
TCIAP1297-1G TCIAP1297-5G
3-Phényl-2,4-pentanedione ≥98.0% (par GC)
3-Phényl-2,4-pentanedione
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Numéro MDL: MFCD00048223
Numéro CAS: 5910-25-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité