γ-Phenyl-γ-butyrolactone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Phenyltetrahydrofuran-2-one
P1321-25G P1321-5G
TCIAP1321-25GEA 394 EUR InStock
TCIAP1321-25G TCIAP1321-5G
γ-Phenyl-γ-butyrolactone ≥97.0% (par GC)
gamma-Phenyl-gamma-butyrolactone
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point d'ébullition: 306°C
Numéro MDL: MFCD00005398
Numéro CAS: 1008-76-0
EINECS: 213-761-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité