Methyl-5-phenylvalerate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Phenylvaleric Acid Methyl Ester, Methyl 5-phenylpentanoate
P1324-25G P1324-5G
TCIAP1324-25GEA 387 EUR InStock
TCIAP1324-25G TCIAP1324-5G
Methyl-5-phenylvalerate ≥98.0% (par GC)
Methyl-5-phenylvalerate
Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Numéro MDL: MFCD00025896
Numéro CAS: 20620-59-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité