Methyl (phenylthio)acetate
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Phenylthio)acetic Acid Methyl Ester
P1334-25G P1334-5G
TCIAP1334-25GEA 160 EUR InStock
TCIAP1334-25G TCIAP1334-5G
Methyl (phenylthio)acetate
Methyl (phenylthio)acetate
Formule: C₉H₁₀O₂S
MW: 182,24 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Numéro MDL: MFCD00039805
Numéro CAS: 17277-58-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1710 to 1.1750
Refractive index n20/D 1.5580 to 1.5610
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité