Dimethyl-1,4-phenylenediacrylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,4-Phenylenediacrylic Acid Dimethyl Ester
P1338-5G P1338-1G
TCIAP1338-5GEA 434 EUR InStock
TCIAP1338-5G TCIAP1338-1G
Dimethyl-1,4-phenylenediacrylate ≥95.0% (par GC)
Dimethyl-1,4-phenylenediacrylate
Formule: C₁₄H₁₄O₄
MW: 246,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00185690
Numéro CAS: 7549-44-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité