Pyridostigmine bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-((Dimethylcarbamoyl)oxy)-1-methylpyridin-1-ium bromide, 3-(Dimethylcarbamoyloxy)-1-methylpyridinium Bromide
P1339-25G P1339-5G
TCIAP1339-25GEA 263 EUR InStock
TCIAP1339-25G TCIAP1339-5G
Pyridostigmine bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pyridostigmine bromide
Formule: C₉H₁₃BrN₂O₂
MW: 261,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079283
Numéro CAS: 101-26-8
EINECS: 202-929-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,07977
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité