Pentadecafluorotriethylamine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Perfluorotriethylamine, Tris(pentafluoroethyl)amine
P1348-25G P1348-5G
TCIAP1348-25GEA 77 EUR InStock
TCIAP1348-25G TCIAP1348-5G
Pentadecafluorotriethylamine ≥95.0% (par GC)
Pentadecafluorotriethylamine
Formule: C₆F₁₅N
MW: 371,05 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Numéro MDL: MFCD00166270
Numéro CAS: 359-70-6
EINECS: 206-632-5
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité