Methyl Phenylsulphonylacetate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1353-25G P1353-5G
TCIAP1353-25GEA 131 EUR InStock
TCIAP1353-25G TCIAP1353-5G
Methyl Phenylsulphonylacetate ≥95.0% (par GC)
Methyl Phenylsulphonylacetate
Formule: C₉H₁₀O₄S
MW: 214,24 g/mol
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00007555
Numéro CAS: 34097-60-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité