ɑ-Pinene oxide ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3-Epoxypinane, alpha-Pinene oxide
P1362-25ML P1362-250ML
TCIAP1362-25MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAP1362-25ML TCIAP1362-250ML
ɑ-Pinene oxide ≥95.0% (par GC)
alpha-Pinene oxide
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00066955
Numéro CAS: 1686-14-2
EINECS: 216-869-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité