(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1368-1GEA 220 EUR InStock
TCIAP1368-1G
(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD00077845
Numéro CAS: 340-06-7
EINECS: 206-430-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +30.0 to +33.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité