2-[(Tribromométhyl)sulfonyl]pyridine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-((Tribromomethyl)sulphonyl)pyridine, 2-(Tribromomethanesulphonyl)pyridine
P1377-25G P1377-5G
TCIAP1377-25GEA 389 EUR InStock
TCIAP1377-25G TCIAP1377-5G
2-[(Tribromométhyl)sulfonyl]pyridine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-[(Tribromométhyl)sulfonyl]pyridine
Formule: C₆H₄Br₃NO₂S
MW: 393,88 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093493
Numéro CAS: 59626-33-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité