Poly(styrene) sur résine, "cross-linked" 1% DVB (200-400 mesh)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP1379-25GEA 77 EUR InStock
TCIAP1379-25G
Poly(styrene) sur résine, "cross-linked" 1% DVB (200-400 mesh)
Poly(styrene)
Formule: C₈H₈
MW: 125000 - 250000 g/mol
Numéro CAS: 9003-53-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white granule
Grain size 200 to 400 mesh
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité