L-Prolinamide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Pro-NH₂, (S)-2-Pyrrolidinecarboxamide, H-Pro-NH2
P1382-25G P1382-5G P1382-1G
TCIAP1382-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAP1382-25G TCIAP1382-5G TCIAP1382-1G
L-Prolinamide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
L-Prolinamide
Formule: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Point de fusion: 99°C
Numéro MDL: MFCD00005253
Numéro CAS: 7531-52-4
EINECS: 231-397-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24ecccf359e003aac337c4b02c564a05461a05d3&vid=24ecccf359e003aac337c4b02c564a05461a05d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -103.0 to -109.0 deg (C=2, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité