1-Piperidinepentanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(5-Hydroxypentyl)piperidine
P1385-1G P1385-5G
TCIAP1385-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAP1385-1G TCIAP1385-5G
1-Piperidinepentanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Piperidinepentanol
Formule: C₁₀H₂₁NO
MW: 171,28 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD03093640
Numéro CAS: 2937-83-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité