Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES) ≥99% (par titration sur base substance sèche), ULTROL®, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
475893-1 475893-100
475893-1EA 1030 EUR InStock
475893-1 475893-100
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES) ≥99% (par titration sur base substance sèche), ULTROL®, Millipore®
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES)
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 5.5 – 6.5, has a pKa of 6.10 at 25 °C.
  • Hygroscopic
Formule: C₆H₁₃NO₄S
Point de fusion: 316 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006181
Numéro CAS: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité