L-Pipecolic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(-)-2-Piperidinecarboxylic Acid, H-HomoPro-OH, (S)-Piperidine-2-carboxylic acid, L-Pipecolinic Acid, L-Homoproline
P1404-1G P1404-5G
TCIAP1404-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAP1404-1G TCIAP1404-5G
L-Pipecolic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L-Pipecolic acid
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005981
Numéro CAS: 3105-95-1
EINECS: 221-462-1
Merck Index: 14,07458
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -25.0 to -28.0 deg (C=4, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité