1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)dibromide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1'-(p-Xylylene)bis(4,4'-bipyridinium) Dibromide
P1405-1G P1405-100MG
TCIAP1405-1GEA 553 EUR InStock
TCIAP1405-1G TCIAP1405-100MG
1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)dibromide ≥98.0% (par HPLC)
1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)dibromide
Formule: C₂₈H₂₄Br₂N₄
MW: 576.34 g/mol
Numéro MDL: MFCD03844804
Numéro CAS: 106867-97-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité