1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1'-(p-Xylylene)bis(4,4'-bipyridinium) Bis(hexafluorophosphate)
P1407-1G P1407-100MG
TCIAP1407-1GEA 654 EUR InStock
TCIAP1407-1G TCIAP1407-100MG
1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate)
Formule: C₂₈H₂₄F₁₂N₄P₂
MW: 706,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD02063876
Numéro CAS: 108861-20-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité