Poly[4-(diacetoxyiodo)styrene]
Fournisseur: TCI
Synonyms: Polystyrene Iodosoacetate, PSDIB
P1415-1G P1415-5G
TCIAP1415-1GEA 142 EUR InStock
TCIAP1415-1G TCIAP1415-5G
Poly[4-(diacetoxyiodo)styrene]
Poly[4-(diacetoxyiodo)styrene]
Numéro MDL: MFCD06798811
Numéro CAS: 36290-94-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité