2-Phényl-1,3-dioxan-5-ol ≥90.0% (par RMN)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxane, 1,3-O-Benzylideneglycerol
P1422-1G P1422-5G P1422-25G
TCIAP1422-1GEA 104 EUR InStock
TCIAP1422-1G TCIAP1422-5G TCIAP1422-25G
2-Phényl-1,3-dioxan-5-ol ≥90.0% (par RMN)
2-Phényl-1,3-dioxan-5-ol
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047504
Numéro CAS: 1708-40-3
EINECS: 216-963-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=364205b7e5c33ebe11d36eacf876077669c32ea1&vid=364205b7e5c33ebe11d36eacf876077669c32ea1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (NMR) min. 90.0 atom%
Melting point 80.0 to 85.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité