Diethyl-1,4-phenylenediacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1434-25G P1434-5G
TCIAP1434-25GEA 338 EUR InStock
TCIAP1434-25G TCIAP1434-5G
Diethyl-1,4-phenylenediacetate ≥98.0% (par GC)
Diethyl-1,4-phenylenediacetate
Formule: C₁₄H₁₈O₄
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00032366
Numéro CAS: 36076-26-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité