6-[2-Propyl-4-(4-pyridylazo)phenoxy]hexanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1436-1G P1436-5G
TCIAP1436-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAP1436-1G TCIAP1436-5G
6-[2-Propyl-4-(4-pyridylazo)phenoxy]hexanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-[2-Propyl-4-(4-pyridylazo)phenoxy]hexanoic acid
Formule: C₂₀H₂₅N₃O₃
Numéro CAS: 312694-02-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
Solubility in Acetic acid almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité