Potassium bis(1-pyrazolyl)borohydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
P1439-1G P1439-5G
TCIAP1439-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAP1439-1G TCIAP1439-5G
Potassium bis(1-pyrazolyl)borohydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium bis(1-pyrazolyl)borohydride
Formule: C₆H₈BKN₄
MW: 186,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058739
Numéro CAS: 18583-59-0
ONU: 2813
ADR: 4.3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité