2,4,6-Trinitrobenzenesulphonic acid (TNBS) ∼1% dans le DMF pour détection d'amines primaires
Fournisseur: TCI
Danger
P1447-10ML P1447-50ML
TCIAP1447-10MLEA 103 EUR InStock
TCIAP1447-10ML TCIAP1447-50ML
2,4,6-Trinitrobenzenesulphonic acid (TNBS) ∼1% dans le DMF pour détection d'amines primaires
2,4,6-Trinitrobenzenesulphonic acid (TNBS)
Formule: C₆H₃N₃O₉S
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00064382
Numéro CAS: 2508-19-2
EINECS: 219-717-7
ONU: 2265
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86220ec42d31a50baa317315349ccc2f3de01947&vid=86220ec42d31a50baa317315349ccc2f3de01947&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 0.9 to 1.1 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité