4H-Pyran-4-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: gamma-Pyrone
P1450-1G P1450-5G
TCIAP1450-1GEA 123 EUR InStock
TCIAP1450-1G TCIAP1450-5G
4H-Pyran-4-one ≥98.0% (par GC)
4H-Pyran-4-one
Formule: C₅H₄O₂
MW: 96,09 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Point de fusion: 32°C
Numéro MDL: MFCD00006576
Numéro CAS: 108-97-4
EINECS: 203-634-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité