Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]aniline
P1458-25G P1458-250G
TCIAP1458-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAP1458-25G TCIAP1458-250G
Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane
Formule: C₁₂H₂₁NO₃Si
MW: 255,39 g/mol
Point d'ébullition: 310°C
Point d'éclair: 165°C
Numéro MDL: MFCD00053673
Numéro CAS: 3068-76-6
EINECS: 221-328-2
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité