Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAP1465-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAP1465-1G
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate


Formule: C₆H₄BF₄K
MW: 202 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318170
Numéro CAS: 192863-35-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité