4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(2-Propynyl)thiomorpholine 1,1-Dioxide, 4-(Prop-2-yn-1-yl)thiomorpholine 1,1-dioxide
P1469-25G P1469-5G
TCIAP1469-25GEA 407 EUR InStock
TCIAP1469-25G TCIAP1469-5G
4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (par GC)
4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
Formule: C₇H₁₁NO₂S
MW: 173,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085157
Numéro CAS: 10442-03-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité