2-(4-Piperidyl)-2-propanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Piperidyl)isopropyl Alcohol
P1470-1G P1470-25G P1470-5G
TCIAP1470-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAP1470-1G TCIAP1470-25G TCIAP1470-5G
2-(4-Piperidyl)-2-propanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(4-Piperidyl)-2-propanol
Formule: C₈H₁₇NO
MW: 143,23 g/mol
Point de fusion: 136°C
Numéro MDL: MFCD06797159
Numéro CAS: 22990-34-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité