2-(4-Pyridyl)-2-propanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Pyridyl)isopropyl Alcohol
P1471-5G P1471-25G
TCIAP1471-5GEA 48.4 EUR InStock
TCIAP1471-5G TCIAP1471-25G
2-(4-Pyridyl)-2-propanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-(4-Pyridyl)-2-propanol
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: 136°C
Numéro MDL: MFCD00071746
Numéro CAS: 15031-78-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e1c192a82dcfa8c894df7a1b78be91668ed9ddf&vid=7e1c192a82dcfa8c894df7a1b78be91668ed9ddf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 133.0 to 138.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité