Phenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
P1476-25G P1476-5G
TCIAP1476-25GEA 448 EUR InStock
TCIAP1476-25G TCIAP1476-5G
Phenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Phenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-beta-D-glucopyranoside
Formule: C₂₀H₂₄O₉S
Point de fusion: 118°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00135159
Numéro CAS: 23661-28-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -17.0 deg (C=1, chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité