Phenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, Phenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-galactopyranoside
P1477-25G P1477-5G
TCIAP1477-25GEA 476 EUR InStock
TCIAP1477-25G TCIAP1477-5G
Phenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Phenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-beta-D-galactopyranoside
Formule: C₂₀H₂₄O₉S
MW: 440,46 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06657849
Numéro CAS: 24404-53-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +4.0 to +6.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité