(R)-Propylene carbonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
P1485-25G P1485-5G
TCIAP1485-25GEA 182 EUR InStock
TCIAP1485-25G TCIAP1485-5G
(R)-Propylene carbonate ≥98.0% (par GC)
(R)-Propylene carbonate
Formule: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Point d'éclair: 132°C
Numéro MDL: MFCD00798265
Numéro CAS: 16606-55-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité