Palladium 5% sur carbone humidifié avec environ 55% d'eau
Fournisseur: TCI
P1490-25G P1490-5G
TCIAP1490-25GEA 302 EUR InStock
TCIAP1490-25G TCIAP1490-5G
Palladium 5% sur carbone humidifié avec environ 55% d'eau
Palladium
Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 14,06989
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Palladium 4.9 to 5.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité