N-Phenyl-9-anthramine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Phenylanthracen-9-amine, 9-Anilinoanthracene
P1496-1G P1496-5G
TCIAP1496-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAP1496-1G TCIAP1496-5G
N-Phenyl-9-anthramine ≥98.0% (par GC)
N-Phenyl-9-anthramine
Formule: C₂₀H₁₅N
MW: 269,35 g/mol
Point de fusion: 207°C
Numéro MDL: MFCD03093237
Numéro CAS: 15424-38-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité