1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl methacrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methacrylic Acid 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P1513-25G P1513-500G
TCIAP1513-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAP1513-25G TCIAP1513-500G
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl methacrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl methacrylate
Formule: C₁₄H₂₅NO₂
MW: 239,36 g/mol
Point d'éclair: 112°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 68548-08-3
EINECS: 271-354-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité