Palladium hydroxide sur carbone (Pearlman's catalyst) (contains Pd, PdO) humidifié avec environ 50% d'eau
Fournisseur: TCI
Attention
P1528-10G P1528-50G
TCIAP1528-10GEA 567 EUR InStock
TCIAP1528-10G TCIAP1528-50G
Palladium hydroxide sur carbone (Pearlman's catalyst) (contains Pd, PdO) humidifié avec environ 50% d'eau
Palladium hydroxide
Formule: H₂O₂Pd
MW: 140,435 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064599
Numéro CAS: 12135-22-7
EINECS: 235-219-2
Merck Index: 14,07060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c074b6b14514060087e2b1fb3fedb128c6990b5&vid=f3cce86307badcf330c570a4aa6762d0804b1cd7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Drying loss 45.0 to 60.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité