Pentaméthyldisiloxane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,1,1,3,3-Pentamethyldisiloxane
P1535-5ML P1535-25ML
TCIAP1535-5MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAP1535-5ML TCIAP1535-25ML
Pentaméthyldisiloxane ≥95.0% (par GC)
Pentaméthyldisiloxane
Formule: C₅H₁₆OSi₂
MW: 148,35 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Point d'éclair: -19°C
Numéro MDL: MFCD00053658
Numéro CAS: 1438-82-0
EINECS: 215-873-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54c87d72c76e1559d185c5f1b1eab7568c13ab90&vid=54c87d72c76e1559d185c5f1b1eab7568c13ab90&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité