1,4-Di(4-pyridyl)benzene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-(1,4-Phenylene)bispyridine, 1,4-Di(pyridin-4-yl)benzene
P1550-200MG P1550-1G
TCIAP1550-200MGEA 74.8 EUR InStock
TCIAP1550-200MG TCIAP1550-1G
1,4-Di(4-pyridyl)benzene ≥95.0% (par GC)
1,4-Di(4-pyridyl)benzene
Formule: C₁₆H₁₂N₂
MW: 232,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00445845
Numéro CAS: 113682-56-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c88d004daa3f8c53877e56c389972118a01be5e2&vid=c88d004daa3f8c53877e56c389972118a01be5e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité