4-Phenylthiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1603-5G P1603-25G
TCIAP1603-5GEA 147 EUR InStock
TCIAP1603-5G TCIAP1603-25G
4-Phenylthiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (par GC)
4-Phenylthiomorpholine-1,1-dioxide
Formule: C₁₀H₁₃NO₂S
MW: 211,28 g/mol
Numéro CAS: 17688-68-5
EINECS: 241-675-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b859fe6cc6ed229d1d43afcdc274e04acefa6bb&vid=9b859fe6cc6ed229d1d43afcdc274e04acefa6bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Purple powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité