Phénol ≥99.5% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P1610-25G P1610-500G
TCIAP1610-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP1610-25G TCIAP1610-500G
Phénol ≥99.5% (par GC)
Phénol
Formule: C₆H₅OH
Point d'ébullition: 181°C
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
ONU: 1671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,07241
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64b9cdadca882b63d679da786774304b0d5dd60f&vid=8b11625f890dd34a30243238c9e1f87f3a2a95f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to lump
Purity (GC) min. 99.5 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité