4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1616-25G P1616-100G
TCIAP1616-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAP1616-25G TCIAP1616-100G
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenol ≥98.0% (par GC)
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenol
Formule: C₁₅H₂₂O
Point de fusion: 138°C
Numéro MDL: MFCD00673751
Numéro CAS: 81936-33-6
EINECS: 440-740-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 136.0 to 142.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité