Phenyl[2-(trimethylsilyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenyl[2-(trimethylsilyl)phenyl]iodonium Triflate
P1620-1G P1620-5G
TCIAP1620-1GEA 165 EUR InStock
TCIAP1620-1G TCIAP1620-5G
Phenyl[2-(trimethylsilyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Phenyl[2-(trimethylsilyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₆H₁₈F₃IO₃SSi
MW: 502,36 g/mol
Numéro CAS: 164594-13-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité